449059
4-(Octyloxy)benzonitrile
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. eboll.
171-173 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H21NO/c1-2-3-4-5-6-7-12-17-15-10-8-14(13-16)9-11-15/h8-11H,2-7,12H2,1H3
GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)