SML2530
CAY10526
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Benzo[b]thiophen-2-yl)-3-bromo-5-hydroxyfuran-2(5H)-one, 4-Benzo[b]thien-2-yl-3-bromo-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 4-Benzo[b]thiophen-2-yl-3-bromo-5-hydroxy-5H-furan-2-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1OC(C(C2=CC3=C(S2)C=CC=C3)=C1Br)O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3