Documenti fondamentali
449040
Sigma-Aldrich
1,3-Dioxepane
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
17 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
119 °C (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCOCOC1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)