Documenti fondamentali
448974
Sigma-Aldrich
p-Benzoquinone-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,4-Benzoquinone-d4
Scegli un formato
500 MG
532,00 €
532,00 €
Prezzo di listino560,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
532,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
532,00 €
Prezzo di listino560,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C(=O)C([2H])=C([2H])C1=O
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
AZQWKYJCGOJGHM-RHQRLBAQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)