Documenti fondamentali
448834
Sigma-Aldrich
Cerium(III) sulfate hydrate
About This Item
Formula condensata:
Ce2(SO4)3·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
568.42 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
for analytical purposes
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Concentrazione
30-45% Ce (EDTA titration)
Densità
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
KKVSNHQGJGJMHA-UHFFFAOYSA-H
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)