Documenti fondamentali
448486
Sigma-Aldrich
Diethyl (Boc-amino)malonate
97%
Sinonimo/i:
(Boc-amino)malonic acid diethyl ester, Diethyl 2-[N-(tert-butoxycarbonyl)amino]malonate
Scegli un formato
25 ML
250,00 €
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
250,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCONHCH(CO2CH2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.30
Beilstein:
5055305
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Densità
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
ULRLHEXGRUWQLQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)