Documenti fondamentali
447978
Sigma-Aldrich
Dextrin palmitate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H102O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
895.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Punto di fusione
80-130 °C (lit.)
Numero di acido
4‑7 mg KOH/g
Indice di saponificazione
195‑220 mg KOH/g
Densità
0.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Applicazioni
Gelling agent for liquid paraffins, higher alcohols, esters and ketones. Oil phase stabilizer for o/w and w/o systems. Uniformly dispenses dyes.
Caratteristiche e vantaggi
Surfactants have no effect on gel strength. Forms temperature-reversible gels.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)