Documenti fondamentali
447447
Sigma-Aldrich
(4S,5R)-(−)-cis-4,5-Diphenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]23/D −57±4°, c = 2 in chloroform (or methanol)
Punto di fusione
227-232 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
O=C1N[C@H]([C@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO2/c17-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,16,17)/t13-,14+/m0/s1
LTENIVFVXMCOQI-UONOGXRCSA-N
Applicazioni
Versatile chiral auxiliary used in a variety of highly diastereoselective reactions such as Michael additions,[1] Diels-Alder reactions,[2] cyclopropanations,[3] and allylations.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Akiba, T. et al.
Tetrahedron, 50, 3905-3905 (1994)
Arun K. Ghosh et al.
The Journal of organic chemistry, 61(18), 6175-6182 (1996-09-06)
Sinefungin (1) a nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces has been synthesized from D-ribose. Both the C-6 and C-9 stereogenic centers were constructed by efficient asymmetric syntheses. The C-6 amine stereochemistry was set by a highly diastereoselective allylation (>99% de) of
Davies, I.W. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 7619-7619 (1995)
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)