Documenti fondamentali
446947
Sigma-Aldrich
1-Propargyl-1H-benzotriazole
96%
Sinonimo/i:
1-(2-Propynyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
52-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
C#CCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N3/c1-2-7-12-9-6-4-3-5-8(9)10-11-12/h1,3-6H,7H2
HGIJKQXOOIWWGO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of clarithromycin analogs via click chemistry as antibacterial agents
  • Sonogashira coupling
  • Bronsted superacid-catalyzed reactions
  • Hydroboration and hydrostannylation reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)