Documenti fondamentali
445452
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole
98%
Sinonimo/i:
3H-[1,2,3]-Triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, HOAt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.11
Beilstein:
1211115
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Punto di fusione
213-216 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
On1nnc2cccnc12
Note legali
Sold under agreement with PE Biosystems
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
PyBOP® Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.51009
PyBOP®
DIC 99%
Sigma-Aldrich
D125407
DIC
HCTU O-(1H-6-Chlorobenzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.51012
HCTU