Documenti fondamentali
443824
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(F)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
154-157 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid reacts with substituted 2-hydroxy acetophenones in the presence of POCl3 to afford 2-acetylphenyl-4-chloro-2,5-difluorobenzoate.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 4-Chloro-2, 5-difluorobenzoic Acid.
Hao-yu Z.
Chemical World, 1, 010-010 (2011)
Synthesis and antimicrobial evaluations of some novel fluorinated chromones and pyrazoles.
Gadhaveb A, et al.
Indian Journal of Chemistry, 54, 383-390 (2015)
TiO2/modified natural clay semiconductor as a potential electrode for natural dye-sensitized solar cell.
Saelim N, et al.
Ceramics International, 37(2), 659-663 (2011)