442542
Methylmercury(II) iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Punto di fusione
145 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Hg]I
InChI
1S/CH3.Hg.HI/h1H3;;1H/q;+1;/p-1
JVDIOYBHEYUIBM-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)