Documenti fondamentali
442054
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)osmium(II)
Sinonimo/i:
Decamethylosmocene
About This Item
Formula condensata:
Os(C5(CH3)5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: osmium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Os].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Os/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
WYNCXKXLRLACSX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Bimetallic manganese tricarbonyl-capped metallocenes
  • 30-Electron triple-decker complexes of iron group metals
  • Nonamethylosmocenylcarbenium ions
  • Decamethyl osmocene derivatives
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)