442003
trans-2-Butenal diethyl acetal
technical, 90%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. eboll.
146-150 °C (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(C)=C(\[H])C(OCC)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3/b7-4+
ZUMISMXLQDKQDS-QPJJXVBHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup