Documenti fondamentali
432407
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 17 wt. %
Sinonimo/i:
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
Scegli un formato
500 G
49,70 €
49,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
49,70 €
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]X[CH2CH=C(CH3)CH2]Y[CH2CH(C6H5)]z
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
49,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
beads
Livello qualitativo
Indice di fluidità
106 g/10 min (200°C/5.0kg)
PM
Mn 1,900
contiene
phenolic as antioxidant
Composizione
styrene, 17 wt. %
Durezza
32 (Shore A)
Viscosità
5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
Solubilità
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
Densità
0.92 g/mL at 25 °C
Allungamento
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
Stringa SMILE
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Component of hot melt adhesives, sealants, asphalt and oil gels. Modifier for polymers, thermosets and general rubber compounding. Direct molded or extruded auto parts, sporting goods, footware and film.
Caratteristiche e vantaggi
High strength and low viscosity for easy melt and solution processing. High temperature degradation results in cross-linking. Flexible to -65°C. Excellent electrical insulator, resists acids and alkali.
Stato fisico
Thermoplastic elastomer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Joseph D Sandt et al.
Advanced healthcare materials, 7(15), e1800293-e1800293 (2018-05-29)
Medical textiles are widely used to exert pressure on human tissues during treatment of post-surgical hematoma, burn-related wounds, chronic venous ulceration, and other maladies. However, the inability to dynamically sense and adjust the applied pressure often leads to suboptimal pressure