441325
Benzene-D6
99.6 atom % D
Sinonimo/i:
Hexadeuterobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.6 atom % D
Confezionamento
pk of 10 × 0.75 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6.8 °C (lit.)
Densità
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?