Documenti fondamentali
441228
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-5-nitrouracil hydrate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N3O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.14 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
155-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.CN1C=C(C(=O)N(C)C1=O)[N+]([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)