Documenti fondamentali
437018
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
N-Boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-Butyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
Scegli un formato
1 G
75,70 €
5 G
193,00 €
75,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
75,70 €
5 G
193,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCONH(CH2)6NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.78
Beilstein:
3631740
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
75,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
162-164 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Boc
amine
Stringa SMILE
NCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O.[H]Cl
InChI
1S/C11H24N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12;/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride is a general reagent to introduce a C6-spacer. It can be used in:
  • Synthesis of poly(L-glutamic acid) gadolinium chelates as biodegradable MRI contrast agents.[1]
  • Synthesis of cholesteryl-functionalized hyaluronic acid-based anionic nanogel for protein delivery.[2]
  • Preparation of amphiphilic prodrug, containing anticancer drug chlorambucil, which would self-assemble to form micelles in aqueous solution.[3]
Reagent for the introduction of a C6-spacer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rational Design of an Amphiphilic Chlorambucil Prodrug Realizing Self-Assembled Micelles for Efficient Anticancer Therapy.
Hu X, et al.
ACS biomaterials science & engineering, 4(3), 973-980 (2018)
Injectable hydrogel for sustained protein release by salt?induced association of hyaluronic acid nanogel.
Nakai T, et al.
Macromolecular Bioscience, 12(4), 475-483 (2012)
Synthesis and characterization of poly (L-glutamic acid) gadolinium chelate: a new biodegradable MRI contrast agent.
Wen X, et al.
Bioconjugate Chemistry, 15(6), 1408-1415 (2004)