Documenti fondamentali
436992
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,3-propanediamine
95%
Sinonimo/i:
N-Boc-1,3-diaminopropane, tert-Butyl N-(3-aminopropyl)carbamate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCONH(CH2)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Beilstein:
3588328
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: spacer
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
203 °C (lit.)
Punto di fusione
22 °C (lit.)
Densità
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)