436208
Vinyl stearate
contains 20 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Sinonimo/i:
Vinyl octadecanoate, Vinyl stearate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
contiene
20 ppm MEHQ as inhibitor
P. eboll.
385 °C (lit.)
Punto di fusione
35-37 °C (lit.)
Densità
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h4H,2-3,5-19H2,1H3
AFSIMBWBBOJPJG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3