Documenti fondamentali
434450
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-styrene)
38 % emulsion in H2O, <0.5 μm particle size
Sinonimo/i:
Styrene-N-Vinylpyrrolidone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidinone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidone copolymer, Vinylpyrrolidinone-styrene polymer
Scegli un formato
1 L
96,50 €
96,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
96,50 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
96,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Composizione
styrene, 64 wt. % (dry basis)
Concentrazione
38 % emulsion in H2O
Dimensione particelle
<0.5 μm
pH
2-5
Viscosità
200-800 cP(25 °C, Brookfield, spindle #3) (20 rpm)(lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N2(CCCC2=O)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C6H9NO/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-7H,1H2;2H,1,3-5H2
ADNXYZUJPHVRPJ-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Stable, moderately viscous emulsion with high acid and salt tolerance. Forms strong, light-stable films with high water resistance.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5