per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimol wt
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
concentration
50 wt. % in isopropanol
density
0.958 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
General description
∼1:2.4 mole ratio of VP:VA
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| density 0.958 g/mL at 25 °C | density 1.036 g/mL at 25 °C | density 1.083 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.083 g/mL at 25 °C (lit.) |
| concentration 50 wt. % in isopropanol | concentration - | concentration - | concentration - |
| mol wt average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)) | mol wt - | mol wt average Mw 170,000-250,000 | mol wt average Mw 90,000-145,000 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
66.2 °F
flash_point_c
19 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?