Documenti fondamentali
432067
Sigma-Aldrich
Terbium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Terbium trifluoride
About This Item
Formula condensata:
TbF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: terbium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
F[Tb](F)F
InChI
1S/3FH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
For the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.[1][2][3][4] For the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.[1][2][3][4]
Useful for the preparation of fluoride glasses.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chem. Abstr., 123, 353533w-353533w (1995)
Samokhvalov, M.K.
Zh. Prikl. Spektrosk., 62, 182-182 (1995)
Adams, R.M. et al.
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 378-378 (1995)
Chem. Abstr., 124, 159253k-159253k (1996)
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.