Documenti fondamentali
431761
Sigma-Aldrich
Manganese(II) oxide
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Manganese monoxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MnO
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Densità
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5