Key Documents
43118
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-N-methyl-D-prolinol
≥99% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-α,α-Diphenyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.37
Beilstein:
1535407
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −55.0±4.0°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
Punto di fusione
68-71 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CN1CCC[C@@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
XIJAGFLYYNXCAB-QGZVFWFLSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)