Documenti fondamentali
430811
Sigma-Aldrich
Polylauryllactam-block-polytetrahydrofuran
melt index 7-11 g/10 min (235°C/1kg)
About This Item
Formula condensata:
[NH(CH2)11CO]x(OCH2CH2CH2CH2)yOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
pellets
Indice di fluidità
7-11 g/10 min (235°C/1kg)
Durezza
25 (Shore D)
Punto di fusione
148 °C
Temp. transizione
softening point 60 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCO.O=C1CCCCCCCCCCCN1
Applicazioni
Flexible sporting goods, hoses and semi-conductors (with fillers).
Caratteristiche e vantaggi
Thermoplastic elastomer. Undergoes repeated flexure with limited deformation. High abrasion resistance.
Stato fisico
Alternating block copolymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Macromolecules, 26, 6350-6353 (1993)
Hatfield, G.R. et al.
Macromolecules, 26, 6350-6353 (1993)