425559
Chlorotriphenyllead(IV)
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Triphenyllead(IV) chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Punto di fusione
207 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Pb](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.ClH.Pb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
RJSSWRDMHBJWKN-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)