Documenti
424919
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H3(OCH3)CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
100-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(CC(O)=O)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-15-9-13(10-16(17)18)7-8-14(15)20-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10-11H2,1H3,(H,17,18)
AYCIHUSEBJLTBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid is an aromatic phenyl acetic acid. It has been synthesized by the benzylation of 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid.
Applicazioni
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid may be used as one of the reactant in the synthesis of 1,2-bis(4-benzyloxy-3-methoxyphenyl)-3-hydroxy-propionic acid.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of the erythro and threo Forms of 1,2-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-propanediol.
Berndtsson I, et al.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 34(6), 453-455 (1980)