Documenti fondamentali
424773
Sigma-Aldrich
4-Benzylidene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one
≥99%
Sinonimo/i:
(Z)-4-Benzylidene-2-phenyloxazolin-5-one, (Z)-4-benzylidene-2-phenyloxazol-5(4H)-one, 4-Benzylidene-2-phenyl-5(4H)-oxazolone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99%
Punto di fusione
165-167 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=N\C1=C/c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO2/c18-16-14(11-12-7-3-1-4-8-12)17-15(19-16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H/b14-11-
VFDOKJVMHZUBTN-KAMYIIQDSA-N
Descrizione generale
4-Benzylidene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one (4-benzal-2-phenyl-5-oxazolone) is an azlactone. The absolute configuration of the geometric isomers of 4-benzylidene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one have been determined by NMR spectroscopy.[1] It undergoes two primary photochemical processes, geometric isomerization and hydrogen abstraction from solvent.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Unsaturated lactone photochemistry. Effect of wavelength and sensitizer structure on selective population of specific excited states.
Ullman EF and Baumann N.
Journal of the American Chemical Society, 92(20), 5892-5899 (1970)
The geometrical isomers of 4-benzylidene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one: determination of absolute configurations by nuclear magnetic resonance spectroscopy.
Brocklehurst K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 15, 884-886 (1968)