E0753
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one
analytical standard, for drug analysis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard, for drug analysis
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
94-96 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCO\C=C1/N=C(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-15-8-10-12(14)16-11(13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8-
SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)