424315
3-(Chloromethyl)benzoic acid
97%
Sinonimo/i:
α-Chloro-m-toluic acid
Saggio
97%
Punto di fusione
136-138 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 20 mg/mL, clear
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?