Documenti fondamentali
422339
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-allylcarbamate
98%
Sinonimo/i:
N -(tert -Butoxycarbonyl)allylamine, N -Boc-allylamine, Allylcarbamic acid tert -butyl ester
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2NHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCC=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-5-6-9-7(10)11-8(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3,(H,9,10)
AWARHXCROCWEAK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)