Documenti fondamentali
422258
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4C(=NOH)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
N\C(=N\O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
SBGBSARAGZEWGI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime is a benzamidoxime (BAO) derivative containing amidoxime functional group.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Takayuki Shibata et al.
Analytica chimica acta, 674(2), 234-238 (2010-08-04)
Facile and specific methods to quantify a nucleobase in biological samples are of great importance for diagnosing disorders in nucleic acid metabolism. In the present study, a novel fluorogenic reaction specific for uracil has been developed. The reaction was carried