421987
Bis(hexamethylene)triamine
technical grade, 40%
Sinonimo/i:
6,6′-Iminodihexylamine, Bis(6-aminohexyl)amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Concentrazione
40%
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. eboll.
163-165 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-36 °C (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
0.931 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
NCCCCCCNCCCCCCN
InChI
1S/C12H29N3/c13-9-5-1-3-7-11-15-12-8-4-2-6-10-14/h15H,1-14H2
MRNZSTMRDWRNNR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the following studies:
- Synthesis of bis(hexamethylene) triacetamide (BHTA) by acetylation.
- As a precursors for the ZnO outgrowths on TiO2 nanofibers.
- As organic bifunctional guest molecules for {W36} polyoxotungstate host compounds to form 1D chains of directly connected {W36} cluster units.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)