Documenti fondamentali
420204
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution
0.5 M in diethyl ether
Scegli un formato
100 ML
118,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
118,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5C(CH3)2CH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in diethyl ether
P. ebollizione
34.6 °C
Densità
0.766 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
CC(C)(C[Mg]Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13.ClH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h4-8H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)