Documenti fondamentali
420034
Sigma-Aldrich
Trichloro(phenethyl)silane
95%
Sinonimo/i:
(2-Phenylethyl)trichlorosilane, Phenethyltrichlorosilane
Scegli un formato
1 G
45,00 €
45,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
45,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2SiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.60
Beilstein:
2936059
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
45,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
93-96 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Si](Cl)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl3Si/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
FMYXZXAKZWIOHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trichloro(phenethyl)silane (PTS) is a silane based capping agent that can be used to form a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of surfaces. It facilitates the surface treatment and modification for effective detection of surface atoms.[1][2]
Applicazioni
A self-assembled monolayer of trichloro(phenethyl)silane on a gate dielectric allows to reduce the transistor channel length.[3]
PTS forms a SAM on a wide range of substrates such as aluminum oxide and silica, which can be further coated on organic field effect transistors (OFETs), thin film transistors and other biosensor based devices for biomedical applications.[4][5][6][7]
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ultrasensitive silicon nanowire for real-world gas sensing: noninvasive diagnosis of cancer from breath volatolome.
Shehada N, et al.
Nano Letters, 15(2), 1288-1295 (2014)
Design and realization of a flexible QQVGA AMOLED display with organic TFTs.
Steudel S, et al.
Organic Electronics, 13(9), 1729-1735 (2012)
Shifted transfer characteristics of organic thin film and single crystal FETs.
Pernstich KP, et al.
Synthetic Metals, 146(3), 325-328 (2004)
Organic RFID transponder chip with data rate compatible with electronic product coding.
Organic Electronics, 11(7), 1176-1179 (2010)
Side-chain modulation of dithienofluorene-based copolymers to achieve high field-effect mobilities.
Lee C, et al.
Chemical Science, 8(4), 2942-2951 (2017)