Documenti fondamentali
42000201
Sigma-Aldrich
PRONOVA® UP LVM
low viscosity sodium alginate, viscosity 20-200 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), mannuronate monomer units ≥50 %
Sinonimo/i:
UP LVM TM=["PRONOVA"]
Scegli un formato
5 G
657,00 €
10 G
1.410,00 €
657,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
657,00 €
10 G
1.410,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
657,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
Mw 75-200 kDa (approximate)
Composizione
mannuronate monomer units, ≥50%
G/M ratio, ≤1
Impurezze
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
Viscosità
20-200 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Descrizione generale
PRONOVA UP LVM is a low viscosity (20-200 mPas) sodium alginate where minimum 50% of the monomer units are mannuronate.
Applicazioni
Examples of Pronova Alginates applications include: encapsulation of living cells and therapeutic proteins for cell therapy medications, cryoprotectant, bone putty binder for tissue engineering, 3D bioprinting, foams and cell tissue scaffolds, hydrogels, advanced drug delivery and implants, wound management, and medical devices.
Note legali
Product of Dupont Nutrition USA, Inc.
PRONOVA is a registered trademark of International N&H USA, Inc.
Esclusione di responsabilità
NOT FOR USE IN HUMANS
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.