Documenti fondamentali
416290
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic acid monoethyl ester) solution
average Mw ~130,000 by LS, 50 wt. % in ethanol
Sinonimo/i:
2-Butenedioic acid (Z )-, monoethyl ester, polymer with methoxyethene
Scegli un formato
500 ML
34,15 €
2 L
177,10 €
34,15 €
Prezzo di listino68,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
34,15 €
2 L
177,10 €
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(OCH3)CH(CO2R)CH(CO2R)]n, R = H or -CH2CH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
34,15 €
Prezzo di listino68,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
PM
average Mw ~130,000 by LS
Concentrazione
50 wt. % in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.419
Numero di acido
275‑300 mg KOH/g
Densità
0.983 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC=C.CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4.C3H6O/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8;1-3-4-2/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);3H,1H2,2H3/b4-3-;
UVHQXWILFGUDTA-LNKPDPKZSA-N
Applicazioni
Functions in coatings, adhesives and cosmetics as a film former, emulsion stabilizer, controlled-release matrix, temporary protective coating and binding agent in powders.
Caratteristiche e vantaggi
Film former with good clarity, adhesion and moisture resistance. Acid group promotes adhesion to hair, paper, glass, metals and plastics.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Chitosano medium molecular weight
Sigma-Aldrich
448877
Chitosano
Amalia Mira et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-19)
Recent advances in the field of nanotechnology such as nanoencapsulation offer new biomedical applications, potentially increasing the scope and efficacy of therapeutic drug delivery. In addition, the discovery and development of novel biocompatible polymers increases the versatility of these encapsulating