Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 91,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ClC6H4CH=NOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-065-9
MDL number:
Assay:
98%
91,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
98%
mp
73-76 °C (lit.)
functional group
amine, chloro, oxime
SMILES string
O\N=C\c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10/h1-5,10H/b9-5+
InChI key
FZIVKDWRLLMSEJ-WEVVVXLNSA-N
General description
2-Chlorobenzaldehyde oxime is also known as o-chlorobenzaldehyde oxime. It can be synthesized by reacting 2-chlorobenzaldehyde and hydroxylamine hydrochloride.
Application
2-Chlorobenzaldehyde oxime may be used in the preparation of:
- 2-chlorobenzaldehyde under different reaction conditions
- methyl 3-(2-chlorophenyl)-5-[1-(4-methoxybenzyloxy)-ethyl]isoxazole-4-carboxylate
- dimethyl 3-(2-chlorophenyl)isoxazole-4,5-dicarboxylate
- [3-(2-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]methanol
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 97% | description 98% |
| assay 98% | assay 99% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 73-76 °C (lit.) | mp 9-11 °C (lit.) | mp 45-50 °C (lit.) | mp - |
| functional group amine, oxime, chloro | functional group aldehyde | functional group aldehyde, chloro | functional group acetal, ether, chloro |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?