A10507
Acetone oxime
98%
Sinonimo/i:
β-Isonitrosopropane, 2-Propanone oxime, Acetoxime, Dimethyl ketoxime, N-Isopropylidenehydroxylamine, Propanone oxime
About This Item
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
135 °C (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Densità
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=N/O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3