Documenti fondamentali
412848
Sigma-Aldrich
Dodecyl and tetradecyl glycidyl ethers
technical grade
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Stato
liquid
Peso equivalente
≥0.32
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOCC1CO1.CCCCCCCCCCCCCOCC2CO2.CCCCCCCCCCCCCCOCC3CO3
InChI
1S/C17H34O2.C16H32O2.C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-15-17-16-19-17;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-14-16-15-18-16;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-15-14-17-15/h17H,2-16H2,1H3;16H,2-15H2,1H3;15H,2-14H2,1H3
CKNWGKWITWNVEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dodecyl and tetradecyl glycidyl ethers participates in the synthesis of high molecular weight poly(ethylene oxide)-b-poly(alkylglycidyl ether) diblock copolymers.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Core-corona nanoparticles formed by high molecular weight poly (ethylene oxide)-b-poly (alkylglycidyl ether) diblock copolymers.
Petrov P, et al.
Polymer, 43(25), 6641-6651 (2002)