Documenti fondamentali
412651
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N bromide
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
15NH4Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
452 °C (subl.) (lit.)
Densità
2.454 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH3].Br
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
SWLVFNYSXGMGBS-IEOVAKBOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)