Documenti fondamentali
409944
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl vinyl ether
98%
Sinonimo/i:
3-[(Ethenyloxy)methyl]heptane, Vinyl 2-ethylhexyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
177-178 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-4-7-8-10(5-2)9-11-6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
DSSAWHFZNWVJEC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)