409928
N,N-Dimethyl-o-toluidine
99%
Sinonimo/i:
2,N,N-Trimethylaniline, 2-Methyl-N,N-dimethylaniline, N,N,2-Trimethylaniline, N,N,2-Trimethylbenzenamine, N,N-Dimethyl-2-methylaniline, N,N-Dimethyl-o-methylaniline, o-Methyl-N,N-dimethylaniline, o-Methyldimethylaniline
Scegli un formato
74,90 €
Prezzo di listino107,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
74,90 €
Prezzo di listino107,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. ebollizione
76 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
JDEJGVSZUIJWBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?