Documenti fondamentali
409197
Sigma-Aldrich
Dimethyldivinylsilane
97%
About This Item
Formula condensata:
(H2C=CH)2Si(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4187 (lit.)
P. ebollizione
79-82 °C (lit.)
Densità
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C=C)C=C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H,1-2H2,3-4H3
QRHCILLLMDEFSD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-8.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2