408301
2-Ethoxyethyl acrylate
98%
Sinonimo/i:
Ethylene glycol monoethyl ether acrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
contiene
50 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
78 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCOC(=O)C=C
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?