Documenti fondamentali
408174
Sigma-Aldrich
S-Benzylcysteamine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
2-(Benzylthio)ethylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2SCH2CH2NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
126-127 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
thioether
Stringa SMILE
Cl.NCCSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NS.ClH/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,10H2;1H
XZXIWQYIVDFDSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
S-Benzylcysteamine hydrochloride is sulphur containing organic building block. It is reported to afford S-benzylcysteamine on reaction with 0.1M methanolic NaOMe .[1]
Applicazioni
S-Benzylcysteamine hydrochloride may be employed as starting reagent in the synthesis of mercaptoacetyltriglycine (MAG3) derivatives.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and biological characteristics of the Technetium-99m triamide derivatives of mercaptoacetyltriglycine (MAG3).
Okarvi SM, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 46(1), 73-84 (2003)
Designer ligands. VIII. Thermal and microwave-assisted synthesis of silver (I)-selective ligands.
Daubinet A and Kaye PT.
Synthetic Communications, 32(20), 3207-3217 (2002)