Documenti fondamentali
405760
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxo-1-cyclooctanecarboxylate
97%
About This Item
Formula condensata:
(O=)C8H13CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. ebollizione
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCCCCCC1=O
InChI
1S/C11H18O3/c1-2-14-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10(9)12/h9H,2-8H2,1H3
OJCDCHCBNASPBS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 2-oxo-1-cyclooctanecarboxylate (2-carbethoxycyclooctanone) is a β-keto ester. It undergoes Michael addition with 3-buten-2-one (methyl vinyl ketone, MVK) in the presence of potassium bis(1,2-benzenediolato)phenylsilicate to afford the corresponding 1,4-adduct.[1] It can be synthesized from cycloheptanone.[2] Its boiling point, density and refractive index have been determined.[3]
Applicazioni
Ethyl 2-oxo-1-cyclooctanecarboxylate (2-carbethoxycyclooctanone) may be used in the synthesis of 2-carbethoxy-2-cyclooctenone.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pentacoordinate Organosilicate-Catalyzed Michael Addition of ?-Keto Esters to 3-Buten-2-one.
Tateiwa J-U and Hosomi A.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(8), 1445-1448 (2001)
Activated cyclooctenones are effective dienophiles.
Liu HJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 75(6), 899-912 (1997)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 336-336 (2015)