Documenti fondamentali
40573
Sigma-Aldrich
Trihexyltetradecylphosphonium hexafluorophosphate
≥95.0% (31P-NMR)
Sinonimo/i:
Tetradecyltrihexylphosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)5]3P(PF6)(CH2)13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
628.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥95.0% (31P-NMR)
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.F6P/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
WCKLETBLOAOZDE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)