Documenti fondamentali
403458
Sigma-Aldrich
N-p-Tosylglycine
97%
Sinonimo/i:
N-(p-Toluenesulfonyl)glycine
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2NHCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4S/c1-7-2-4-8(5-3-7)15(13,14)10-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
VDKFCCZUCXYILI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Sener et al.
Biochemical pharmacology, 34(14), 2495-2499 (1985-07-15)
N-p-tosylglycine, which inhibits transglutaminase activity in islet homogenates, was found to cause a rapid and sustained facilitation of insulin release evoked by D-glucose, L-leucine or the association of Ba2+ and theophylline in intact islets. Such a facilitating action could not